Få mere at vide
Hydrogenperoxidopløsning, PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (vægt/vægt) puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603490 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
1 L
5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
500ml
Pakke med 6
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15603490
Brand: Honeywell-Fluka 316425L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (vægt/vægt) puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Honeywell ACS opløsningsmidler til generel laboratoriebrug er:
  • en prissat løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet i overensstemmelse med ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7722-84-1
Molekylær formel H2O2
Molekylvægt (g/mol) 34.014
MDL nummer MFCD00011333
InChI nøgle MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC navn hydrogenperoxid
SMIL OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrogen Peroxide Solution
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
FN nummer 2014
Beilstein 3587191
Koncentration 30% (w/w)
Formel vægt 34.01g/mol
Grad puriss. pa
Damptryk 23.3mmHg (30°C)
Mængde 5 L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PERDROGEN 30% H2O2 (w/w)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrogen peroxide solution