Få mere at vide
Cytiva Percoll™ PLUS Centrifugeringsmedier
Artikelnummer. p-3753328 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
250 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Artikelnummer. 11500744
Brand: Cytiva 17544502
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lavt endotoksinreagens til tæthedsgradientcentrifugering af celler, vira og subcellulære partikler. Cytiva™ Percoll™ PLUS Centrifugation Media er ikke-giftigt, viser lav viskositet og er ideelt til tæthedsgradienter.
  • Gradienter kan enten forformes eller spontant genereres ved centrifugering ved moderate hastigheder i en vinkelhovedrotor
  • Lav viskositet af medier gør det muligt at fuldføre celleisoleringer på præformede gradienter på kun få minutter ved brug af lave centrifugalkræfter (200 til 1000xG)
  • Iso-osmotiske gradienter dækker overalt en række tætheder op til 1,3 g/ml
  • Ugiftig, næsten kemisk inert og klæber ikke til membraner
  • Justerbar til fysiologisk ionstyrke og pH; kan bufres inden for pH-området 5,5 til 10,0 uden ændringer i egenskaber
  • Silicasol overtrukket med kovalent bundet silan; 15-30nm dia. perle størrelse
  • Lave endotoksinniveauer (maks. 2 EU/ml); velegnet til celleadskillelse i kliniske forskningsapplikationer
Kun til in vitro -forskningsbrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 250 ml
Indhold og opbevaring 4-30 °C
Til brug med (applikation) Celleisolering
Viskositet 15cP
Endotoksin niveau 2 EU/ml
Osmolalitet <30 mOsm/kg
Farve Farveløs til let gul
pH 8,9 til 9,9
Produkttype Centrifugeringsmedier
Tæthed 1.135 g/mL
Form Væske
Vis mere Vis mindre
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Supplerende oplysninger
  • UNKNOWN ACUTE-1.5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 1.5% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.