Beskrivelse
- Gradienter kan enten forformes eller spontant genereres ved centrifugering ved moderate hastigheder i en vinkelhovedrotor
- Lav viskositet af medier gør det muligt at fuldføre celleisoleringer på præformede gradienter på kun få minutter ved brug af lave centrifugalkræfter (200 til 1000xG)
- Iso-osmotiske gradienter dækker overalt en række tætheder op til 1,3 g/ml
- Ugiftig, næsten kemisk inert og klæber ikke til membraner
- Justerbar til fysiologisk ionstyrke og pH; kan bufres inden for pH-området 5,5 til 10,0 uden ændringer i egenskaber
- Silicasol overtrukket med kovalent bundet silan; 15-30nm dia. perle størrelse
- Lave endotoksinniveauer (maks. 2 EU/ml); velegnet til celleadskillelse i kliniske forskningsapplikationer
Kun til in vitro -forskningsbrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 l |
| Indhold og opbevaring | 4-30 °C |
| Til brug med (applikation) | Celleisolering |
| Viskositet | 15cP |
| Endotoksin niveau | 2 EU/ml |
| Osmolalitet | <30 mOsm/kg |
| Farve | Farveløs til let gul |
| pH | 8,9 til 9,9 |
| Produkttype | Centrifugeringsmedier |
| Tæthed | 1.135 g/mL |
| Vis mere |