Beskrivelse
Centrifugering af Percoll™ resulterer i spontan dannelse af en tæthedsgradient på grund af heterogeniteten af partikelstørrelser i mediet. Percoll™ kan anvendes til dannelse af gradienter enten ved brug af konventionelle gradientblandere eller ved højhastighedscentrifugering. I sidstnævnte tilfælde kan prøven forblandes med mediet og derefter adskilles på den gradient, der skabes in situ. På denne måde kan gradientdannelse og prøveseparation opnås i en enkelt operation.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 65455-52-9 |
| Tæthed | 1.128g/mL (Lit.) |
| Mængde | 100 mL |
| Viskositet | Record cp at 20°C |
| Fysisk form | Væske |