Få mere at vide
Cytiva Percoll™ Medier
Artikelnummer. 11748498 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
6 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11748498 6 x 1 l 6 L
1 options
Artikelnummer. 11748498 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17089109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24995.00 DKK
    23062.00 DKK / 6 L
    Spare 1933.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Velreferencemedier til tæthedsgradientcentrifugering af celler, vira og subcellulære partikler. Cytiva™ Percoll™ Medier er sammensat af kolloid silica belagt med polyvinylpyrrolidon (PVP).
  • Sammensat af kolloid silica belagt med polyvinylpyrrolidon (PVP)
  • Anvendes til adskillelse af celler, subcellulære partikler og større vira under skånsomme forhold, som bevarer cellernes levedygtighed og morfologiske integritet
  • Medium med lav viskositetsdensitetsgradient reducerer den nødvendige centrifugalkraft
  • Ikke-toksisk for celler
  • Kompatibel med ionstyrke og pH
  • Gradienter kan enten forformes eller skabes ved centrifugering ved moderate hastigheder i en vinkelhovedrotor
  • Gradienter er iso-osmotiske overalt og dækker en række tætheder op til 1,3 g/ml
  • Bufret inden for pH-området 5,5 til 10,0 uden ændringer i egenskaber
  • Ledningsevne (mS/m): max. 100
  • Osmolalitet (mOsm/kg H 2 O): max. 25
  • Viskositet (cP): max 15
Ordreinfo
Fås i let-at-åbne, genlukkelige 250mL og 1L flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 6 x 1 l
Indhold og opbevaring 4-30 °C
Til brug med (applikation) Celleisolering
Viskositet 15cP
Endotoksin niveau <0,12 EU/ml
Osmolalitet <25 mOsm/kg
Farve Farveløs til let gul
pH 8,5 til 9,5
Produkttype Centrifugeringsmedier
Tæthed 1.135 g/mL
Form Væske