Få mere at vide
Cytiva Percoll™ Centrifugeringsmedier
Artikelnummer. 10607095 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
250 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10607095 1 l 1 L
11530734 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10607095 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17089101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4215.00 DKK
    3933.00 DKK / 1 L
    Spare 282.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til adskillelse af celler, subcellulære partikler og større vira (ned til ca. 70S) under skånsomme forhold, der bevarer levedygtighed og morfologisk integritet. Cytiva™ Percoll™ Centrifugeringsmedier Percoll er sammensat af kolloid silica belagt med polyvinylpyrrolidon (PVP).
  • Gradienter kan enten forformes eller spontant genereres ved centrifugering ved moderate hastigheder i en vinkelhovedrotor
  • Lav viskositet af medier gør det muligt at fuldføre celleisoleringer på præformede gradienter på kun få minutter ved brug af lave centrifugalkræfter (200 til 1000xG)
  • Iso-osmotiske gradienter dækker overalt en række tætheder op til 1,3 g/ml
  • Ugiftig, næsten kemisk inert og klæber ikke til membraner
  • Justerbar til fysiologisk ionstyrke og pH; kan bufres inden for pH-området 5,5 til 10,0 uden ændringer i egenskaber
  • Percoll er en silicasol med ikke-dialyserbar PVP-coating; 15-30nm dia. perle størrelse
Kun til in vitro-forskningsbrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 l
Indhold og opbevaring 4-30 °C
Til brug med (applikation) Celleisolering
Viskositet 15cP
Osmolalitet <25 mOsm/kg
Farve Farveløs til let gul
pH 8,5 til 9,5
Produkttype Centrifugeringsmedier
Tæthed 1.135 g/mL
Form Væske