Få mere at vide
Hecht Karl™ Præcis justeret specifik vægtflaske
Artikelnummer. 10043821
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10043821 25 ml
1 options
Artikelnummer. 10043821 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 42571024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 DKK
    399.82 DKK / Pakke med 1
    Spare 190.18 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Specifikke grafitetsflasker (pyknometre) iflg. Gay-Lussac, med jord-ind prop.
Tekniske data
Mængde 1 Hver
Type Specifik vægtflaske
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Produkttype Specifik vægtflaske