Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perchloromethyl mercaptan |
| Navn note | 97% |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.7000g/mL |
| Kogepunkt | 146,0 °C til 148,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CCl3SCl |
| Brydningsindeks | 1,5370 til 1,5410 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Perchloromethyl mercaptan
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.