Få mere at vide
Perchlorsyre, TraceSELECT™ Ultra, 67 til 72 %, Solstice
Product Code. 15601150
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Poly flaske
Unit Size:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
15601150 250 mL Poly flaske 250ml
15611150 500 mL Poly flaske 500ml
15691140 1 L Poly flaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15601150 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 12415250ML
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
View alternative products
TraceSELECT™ Ultra, til ultrasporanalyse, 67-72 %
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
  • Ultrarene syrer, baser og salte til smeltning og vådfordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyse
  • Prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultra-produkter til ultra-sporanalyse ved PPB- og endda PPT-niveauer produceres ved subkogende destillation
  • Syrerne, baserne og saltene i TraceSELECT serien er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μg/kg) sporområdet
  • pakket i beholdere af høj kvalitet, der passer til hvert produkt
  • Reagenserne produceres og tappes under renrumsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7601-90-3
Molekylær formel ClHO4
Molekylvægt (g/mol) 100.45
MDL nummer MFCD00011325
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC navn perchlorsyre
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Perchloric Acid
Farve Farveløs
Smeltepunkt -18 °C
Kogepunkt 203 °C
Tæthed 1,66 g/kubikcentimeter
Emballage Poly flaske
Flammepunkt 113 °C (235,4 °F)
Mængde 250 mL
Lineær formel HClO4
Fysisk form Væske
FN nummer UN1873
Formel vægt 100,46 g/mol
Procent renhed 67 til 72%
Grad TraceSELECT™ Ultra
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Perchloric acid
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid