Få mere at vide
Perchlorsyreopløsning, Solstice
Artikelnummer. 15644170
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15644170 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 15644170 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 344081L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3780.00 DKK
    3349.42 DKK / 1 L
    Spare 430.58 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Volumetrisk 0,01 M HClO4 i eddikesyre (0,01N), til titrering i ikke-vandige væsker
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perchloric acid solution
pH Surt
Farve Farveløs
Navn note Volumetrisk 0,01 M HClO4 i eddikesyre (0,01N), til titrering i ikke-vandige væsker
CAS 7601-90-3
Kogepunkt 119 °C (1013 hPa)
Tæthed ∽1,06 g/kubikcentimeter ved 20 °C
Lugt Stinging
Emballage Glasflaske
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Mængde 1 L
Molekylær formel ClHO4
Lineær formel HClO4
Fysisk form Væske
MDL nummer MFCD00011325
FN nummer UN2920
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC navn perchlorsyre
Molekylvægt (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formel vægt 100,46 g/mol