Få mere at vide
Perchlorsyreopløsning, 1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12993564 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
1000mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12993564 1000 mL 1000mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12993564 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 252 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 DKK
    846.71 DKK / 1000ml
    Spare 253.29 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 1 mol/L
Emballage 1000mL
Mængde 1000 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid 1M Volumetric Solution (VL 252)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: perchloric acid