Få mere at vide
Perchlorsyreopløsning, 1,0 M, Solstice
Artikelnummer. 15694150
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15694150 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15694150 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 342881L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.00 DKK
    879.47 DKK / 1 L
    Spare 112.53 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Volumetrisk, 1,0 M HClO4 (1,0N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perchloric acid solution
CAS 7601-90-3
Mængde 1 L
Molekylær formel ClHO4
Lineær formel HClO4
MDL nummer MFCD00011325
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC navn perchlorsyre
Molekylvægt (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formel vægt 100,46 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: perchloric acid