Få mere at vide
Perchlorsyreopløsning, 0,1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12983564 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
1000mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12983564 1000 mL 1000mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12983564 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 251 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    814.00 DKK
    625.58 DKK / 1000ml
    Spare 188.42 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Koncentration 0,1 mol/L
Emballage 1000mL
Mængde 1000 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid 0.1M Volumetric Solution (VL 251)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i