Få mere at vide
Perchlorsyreopløsning 0,1M (0,1N), NIST Standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10469750 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10469750 1 L 1 L
10050230 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10469750 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/5820/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1076.56 DKK
    970.16 DKK / 1 L
    Spare 106.40 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
ClHO4, CAS-nummer-7601-90-3, unii-v561v90bg2, ueberchlorsaeure, perchlorsaeure, perchlorsyre, hclo4, hyperchlorsyre, perchlorsyre i massevis forbudt, perchlorsyre, acs-reagens, perchlorsyre, 1L, CHE21BI:29 VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100.454
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7601-90-3
Molekylær formel ClHO4
Molekylvægt (g/mol) 100.45
MDL nummer MFCD00011325
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC navn perchlorsyre
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
pH 0.1
Farve Farveløs
Emballage HDPE plastikflaske
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Perchloric acid