Få mere at vide
Perchlorsyre, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 70,0-72,0%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Perchloric Acid |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Koncentration | 70 til 72% |
| Rester efter tænding | ≤0,003% (som SO4) |
| Flammepunkt | 113 °C (235,4 °F) |
| Mængde | 2.5 L |
| Lineær formel | HClO4 |
| FN nummer | 1873 |
| Formel vægt | 100,46 g/mol |
| Grad | ACS/puriss. pa |
Safety and Handling
Product Identifier
- Perchloric acid
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.