Få mere at vide
Perchloric acid, Environmental Grade Plus, 65-71%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15411507
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411507 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15411507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038750.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perchloric acid
Farve Colorless
CAS 7601-90-3
Smeltepunkt -12°C
Kogepunkt 203°C
Tæthed 1.67 g/mL
Lugt Odorless
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 500 mL
Molekylær formel ClHO4
Fysisk form Liquid, Double Sub-Boiling Quartz Distillation
MDL nummer MFCD00011325
FN nummer UN1873
Merck Index 14,7153
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC navn perchloric acid
Molekylvægt (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formel vægt 100.46
Procent renhed 65 to 71%
Grad Environmental Plus
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid, Environmental Grade Plus, 65-71%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P283-Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i