Få mere at vide
Perchlorsyrekoncentrat, Til 1L standardopløsning, 0,1 M HClO4 (0,1N), til titrering i ikke-vandigt medium, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15653660 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
6 x 1 Ea.
Emballage:
Ampul
Bottle
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15653660 6 x 1 Ea. Ampul Pakke med 6
15643660 1 L Bottle Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15653660 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 320466X1EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
for 1 L standardopløsning, 0,1 M HClO4 (0,1 N), til titrering i ikke-vandigt medium
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7601-90-3 , 7732-18-5
Molekylær formel ClHO4
Molekylvægt (g/mol) 100.45
MDL nummer MFCD00011325
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC navn perchlorsyre
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perchloric acid concentrate
Navn note For 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium
Kogepunkt 203°C
CAS min % ≥70.0000%, ≥20.0000%
CAS Max % <90.0000%, <30.0000%
Tæthed 1.66 g/cm3
Emballage Ampul
Flammepunkt 113°C (235.4°F)
Mængde 6 x 1 Ea.
Lineær formel HClO4
Fysisk form Koncentrere
FN nummer UN1873
Formel vægt 100.46