Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perchloric Acid |
| Koncentration | 70% |
| Tæthed | 1.664g/mL at 25°C |
| Rester efter tænding | ≤0.003% |
| Damptryk | 6.8mmHg (25°C) |
| Flammepunkt | 113°C (235.4°F) |
| Mængde | 100 mL |
| Lineær formel | HClO4 |
| FN nummer | 1873 |
| Formel vægt | 100.46g/mol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Perchloric acid
- Fare
- Brandnærende væske Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: perchloric acid