Få mere at vide
Perchloric acid, ACS, 48-50%
Beskrivelse
Perchlorsyre bruges som forløber for ammoniumperchlorat, som bruges i raketbrændstof. Det er nyttigt til ætsning af flydende krystalskærme, ætsning af krom, malmekstraktion og i analytisk kemi. Det bruges som et stærkt oxidationsmiddel og som opløsningsmiddel for metaller og legeringer. Det tjener som et deproteiniseringsreagens i fødevareanalyse. Som et dehydreringsmiddel bruges det til bestemmelse af silica i jern og stål og i cement og andre silikatmaterialer. Det er involveret i adskillelse og bestemmelse af kobber og andre metaller og alkalimetaller såsom natrium og kalium. Det bruges også som et supplement til at øge reduktionspotentialet for ceratsalte i volumetrisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perchloric acid |
| Smeltepunkt | °C to 112°C |
| Tæthed | 1.41 g/cm3 at 20°C |
| Damptryk | 29mm Hg at 20°C |
| Analyseprocentområde | 48-50% |
| Mængde | 100 mL |
| Fysisk form | Liquid |
| FN nummer | UN1802 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
| Formel vægt | 100.46 |
| Vis mere |