Få mere at vide
Perchlorsyre, ACS, 48-50%
Beskrivelse
Perchlorsyre bruges som forløber for ammoniumperchlorat, som bruges i raketbrændstof. Det er nyttigt til ætsning af flydende krystalskærme, ætsning af krom, malmekstraktion og i analytisk kemi. Det bruges som et stærkt oxidationsmiddel og som opløsningsmiddel for metaller og legeringer. Det tjener som et deproteiniseringsreagens i fødevareanalyse. Som et dehydreringsmiddel bruges det til bestemmelse af silica i jern og stål og i cement og andre silikatmaterialer. Det er involveret i adskillelse og bestemmelse af kobber og andre metaller og alkalimetaller såsom natrium og kalium. Det bruges også som et supplement til at øge reduktionspotentialet for ceratsalte i volumetrisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perchloric acid |
| Smeltepunkt | °C til 112 °C |
| Tæthed | 1.41 |
| Damptryk | 29 mm Hg ved 20 °C |
| Analyseprocentområde | 48-50% |
| FN nummer | UN1802 |
| Mængde | 2.5 L |
| Fysisk form | Væske |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Formel vægt | 100.46 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.