Få mere at vide
Perchlorsyre, 70 %, 99,9985 % (metalbasis)
Artikelnummer. 15430997
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430997 250 mL 250ml
15410997 5 mL 5ml
15420997 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010983.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.77 DKK
    1665.65 DKK / 250ml
    Spare 185.12 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Perchlorsyre: 70% | CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100,45 g/mol
Perchlorsyre bruges som forløber for ammoniumperchlorat, som bruges i raketbrændstof. Det er nyttigt til ætsning af flydende krystalskærme, ætsning af krom, malmekstraktion og i analytisk kemi. Det bruges som et stærkt oxidationsmiddel og som opløsningsmiddel for metaller og legeringer. Det tjener som et deproteiniseringsreagens i fødevareanalyse. Som et dehydreringsmiddel bruges det til bestemmelse af silica i jern og stål og i cement og andre silikatmaterialer. Det er involveret i adskillelse og bestemmelse af kobber og andre metaller og alkalimetaller såsom natrium og kalium. Det bruges også som et supplement til at øge reduktionspotentialet for ceratsalte i volumetrisk analyse. Det finder anvendelse i computerindustrien til ætsning af flydende krystalskærme i kritiske elektroniske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7601-90-3
Molekylær formel ClHO4
Molekylvægt (g/mol) 100.45
MDL nummer MFCD00011325
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC navn perchlorsyre
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
Specifications
Udseende Farveløs væske
Kemisk navn eller materiale Perchloric Acid 70%
Farve Hvid
Smeltepunkt −188 °C
Kogepunkt 203 °C
Tæthed 1,67 g/cm3 ved 20 °C
Lugt Gennemtrængende
Damptryk 9 hPa (7 mm Hg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Analyseprocentområde 99,9985% (metalbasis)
Mængde 250 mL
Fysisk form Væske
FN nummer 1873
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 100.46
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Perchloric acid, 70%
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Brandnærende væske Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid