Få mere at vide
Perchlorsyre, 70 %, 99,9985 % (metalbasis)
Beskrivelse
Perchlorsyre bruges som forløber for ammoniumperchlorat, som bruges i raketbrændstof. Det er nyttigt til ætsning af flydende krystalskærme, ætsning af krom, malmekstraktion og i analytisk kemi. Det bruges som et stærkt oxidationsmiddel og som opløsningsmiddel for metaller og legeringer. Det tjener som et deproteiniseringsreagens i fødevareanalyse. Som et dehydreringsmiddel bruges det til bestemmelse af silica i jern og stål og i cement og andre silikatmaterialer. Det er involveret i adskillelse og bestemmelse af kobber og andre metaller og alkalimetaller såsom natrium og kalium. Det bruges også som et supplement til at øge reduktionspotentialet for ceratsalte i volumetrisk analyse. Det finder anvendelse i computerindustrien til ætsning af flydende krystalskærme i kritiske elektroniske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs væske |
| Kemisk navn eller materiale | Perchloric Acid 70% |
| Farve | Hvid |
| Smeltepunkt | -112 °C |
| Kogepunkt | 203 °C |
| Tæthed | 1,67 g/cm3 ved 20 °C |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Damptryk | 9 hPa (7 mm Hg) |
| Analyseprocentområde | 99,9985% (metalbasis) |
| Flammepunkt | 113 °C (235 °F) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Perchloric acid, 70%
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Brandnærende væske Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid