Få mere at vide
Perchloric Acid, 60%, for HPLC, Certified, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10254490 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10254490 100 mL Plastic Coated Glass bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 10254490 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/1290/PB05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
pH 0.1
Farve Colorless
CAS 7601-90-3
Smeltepunkt -18°C
Kogepunkt 203°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Damptryk 6.8mmHg 25
Mængde 100 mL
Molekylær formel ClHO4
Viskositet 3.5 mPaS at 20°C
Fysisk form Liquid
MDL nummer MFCD00011325
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC navn perchloric acid
Molekylvægt (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formel vægt 100.46g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid