Få mere at vide
Perchlorsyre, 60%, ekstra ren, spejlreflekskamera, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10274440 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10274440 2.5 L 2.5 L
10070290 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274440 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/1200/PB17
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7601-90-3
Molekylær formel ClHO4
Molekylvægt (g/mol) 100.45
MDL nummer MFCD00011325
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC navn perchlorsyre
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
pH 0.1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -18 °C
Kogepunkt 203 °C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 6.8mmHg 25
Mængde 2.5 L
Viskositet 3,5 mPaS ved 20 °C
Fysisk form Væske
Formel vægt 100,46 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid