Få mere at vide
Perchlorsyre 60% d=1,53, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073372 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
500 mL
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
Artikelnummer. 10636652
Brand: Fisher Chemical P/1240/PB08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7601-90-3
Molekylær formel ClHO4
Molekylvægt (g/mol) 100.45
MDL nummer MFCD00011325
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC navn perchlorsyre
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
pH 0.1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -18°C
Kogepunkt 203°C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 6.8mmHg 25
Mængde 500 mL
Viskositet 3.5 mPaS at 20°C
Fysisk form Væske
Formel vægt 100.46g/mol