Få mere at vide
Perchlorsyre 60% d=1,53, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15908916 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
500 mL
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15908916 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10636652 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
10646652 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
12606757 25 L Ravfarvet glasflaske 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15908916 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/1240/PB15
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7601-90-3
Molekylær formel ClHO4
Molekylvægt (g/mol) 100.45
MDL nummer MFCD00011325
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC navn perchlorsyre
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
pH 0.1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -18 °C
Kogepunkt 203 °C
Emballage Ravfarvet glasflaske
Damptryk 6.8mmHg 25
Mængde 1 L
Viskositet 3,5 mPaS ved 20 °C
Fysisk form Væske
Formel vægt 100,46 g/mol