Få mere at vide
Perchlorsyre 60% d=1,53, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10636652 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
500 mL
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10636652 500 mL Plastbelagt glasflaske 500ml
15908916 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10646652 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
12606757 25 L Ravfarvet glasflaske 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10636652 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/1240/PB08
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 7601-90-3
Molekylær formel ClHO4
Molekylvægt (g/mol) 100.45
MDL nummer MFCD00011325
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC navn perchlorsyre
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
Tekniske data
pH 0.1
Farve Farveløs
Smeltepunkt -18°C
Kogepunkt 203°C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 6.8mmHg 25
Mængde 500 mL
Viskositet 3.5 mPaS at 20°C
Fysisk form Væske
Formel vægt 100.46g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende væske Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid