Få mere at vide
Perchloric Acid, 2.00 N Aqueous, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31940477
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
31940477 1 L Amber Glass Bottle
1 options
Artikelnummer. 31940477 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. R55167001C
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale Perchloric Acid
Farve Colorless
CAS 7732-18-5, 7601-90-3
CAS min % 76.0, 21.71
Koncentration 2.00 N
CAS Max % 79.0, 22.59
Emballage Amber Glass Bottle
Opløsningsmiddel eller Matrix Aqueous Solution
Mængde 1 L
Molekylær formel ClHO4
Fysisk form Liquid
MDL nummer MFCD00011325
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC navn perchloric acid
Molekylvægt (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Grad Laboratory