Få mere at vide
Perchlorsyre, 0,7, ULTREX™ II Ultrapure Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528314 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Emballage:
PFA flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15528314 500 mL PFA flaske Hver
1 options
Artikelnummer. 15528314 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 480601
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-02-2027
Reagenser til kritisk elementær analyse med mindre end 10 dele pr. trillion (ppt) niveauer på op til 65 elementer
    Til brug i ICP (induktivt koblet plasmaspektrometri), spormetalanalyse; Til laboratorie-, forsknings- eller fremstillingsbrug
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perchloric Acid
CAS 7601-90-3
Emballage PFA flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.60kg
Mængde 500 mL
Molekylær formel ClHO4
MDL nummer MFCD00011325
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI nøgle VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMIL O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC navn perchlorsyre
Molekylvægt (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formel vægt 100.46
Procent renhed 70%
Grad ULTREX™ II Ultrapure Reagens