Få mere at vide
Perchlorsyre, 0,1N i eddikesyre standardiseret opløsning
Beskrivelse
Perchlorsyre, 0,1 N i standardiseret eddikesyreopløsning anvendes i volumetrisk analyse. Det er nyttigt for dets supersyreegenskaber, og det bruges også som et ætsemiddel for visse metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Farveløs væske |
| Kemisk navn eller materiale | Perchloric Acid |
| Farve | Farveløs |
| Smeltepunkt | 16,6 °C |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Damptryk | 16 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |
| Flammepunkt | 39 °C |
| FN nummer | 2920 |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Perchloric acid, 0.1N in Acetic Acid Standardized Solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Perchloric acid