Beskrivelse
Perchlorsyre er en stærk mineralsyre, der er nyttig til fremstilling af perchlorsyresalte. Det fungerer som et kraftigt oxidationsmiddel, når det er varmt. Denne opløsning fremstilles ved at blande 8,5 ml perchlorsyre og ca. 900 ml iseddike, tilsætte 30 ml eddikesyreanhydrid og derefter fortynde til 1 L med iseddike. Dette giver en 0,1 M opløsning med ca. 10,046 g/l HClO4 .
- Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) retningslinjer
- Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdatoen
- Produktet, der er klar til brug, eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise volumetriske løsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perchloric acid |
| CAS | 7601-90-3, 64-19-7 |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 0.1M |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Indlysende manipulation |
| Analysecertifikat | Ja |
| Molekylær formel | ClHO4 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Gletsjereddikesyre |
| MDL nummer | MFCD00011325 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 0,1M perchloric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.