Få mere at vide
Perchlorsyre, 0,1 M, Chem Lab™
Artikelnummer. 11973263
Skift visning
Mængde:
1 L
Grad:
Laboratorie
Reagens Acc. Ph. Eur. 9(4.2.2)
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Grad Pakningsstørrelse
11973263 1 L Laboratorie 1 L
12628533 1 L Reagens Acc. Ph. Eur. 9(4.2.2) 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11973263 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL05.1602.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    430.60 DKK / 1 L
    Spare 121.40 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
pH <2
Farve Farveløs
Tæthed 1.05g/mL
Lugt Eddikesyre
Emballage 1L
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Grad Laboratorie
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Perchloric acid 0.1 mol/l in Acetic acid 100%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: perchloric acid, acetic acid