Få mere at vide
Perchlorsyre 0,1 M (0,1 N) i eddikesyreanalytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon Artikelnummer.: 11586813
compliance-icons compliance-icons
Perchlorsyre 0,1 M (0,1 N) i eddikesyreanalytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11586813 Shop alle Reagecon produkter
1 L, 1 L
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 11586813
Brand: Reagecon P2010F
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fuldt faktoriseret, høj renhed, stabilt, certificeret produkt, udviklet og testet til syre/base titreringer.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Materiale
  • Nøjagtig, stabil, reproducerbar og fuldt faktoriseret.
  • Titreringer udført med dette produkt, udviser defineret støkiometri, er kvantitative, etablerer en ligevægt, der er definitiv og hurtig og giver utvetydige resultater.
  • Stabilitet er bevist (enten åbnet eller uåbnet) i dette produkts holdbarhed.
  • Certificeret af ’Reagecon s ISO 17025 Akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T)
  • Certificeret efter en specifikation af± 0,1 %.
  • Produktet er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig.
  • Kan bruges til manuelle titreringer eller automatiske titreringer for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en af flere egenskaber.
  • Syre/base titreringer, også kaldet neutralisation titreringer, bruges til at bestemme enten mængden af syre/base i en prøve eller det stof, der kan omdannes til en syre/base.
Tekniske data
Oversigt Accuracy ± 0.1%
Emballage Amber glas Winchester flaske GL45
Fysisk form Væske
Koncentration 0.1 M
Teknik Titration
Mængde 1 L
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerP20125G1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/08/2025 ArtikelnummerP2010F
PartinummerP20125E1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/06/2025 ArtikelnummerP2010F
PartinummerP20125D1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/06/2025 ArtikelnummerP2010F
PartinummerP20125B1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/04/2025 ArtikelnummerP2010F
PartinummerP20125A1 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/04/2025 ArtikelnummerP2010F
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • PERCHLORIC ACID 0.1N (0.1M) IN GLACIAL ACETIC ACID
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: acetic acid, aceticanhydride
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Perchlorsyre 0,1 M (0,1 N) i eddikesyreanalytisk volumetrisk opløsning (AVL ), Reagecon >