Få mere at vide
Perchlorate Standard: ClO4- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Perchlorate Standard: ClO4- @ 10000 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perchlorate |
| CAS | 14797-73-0 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Perchlorate |
| Molekylær formel | (Cl O4)- |
| Synonym | ClO4− |
| IUPAC navn | Perchlorate |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Water |
| Molekylvægt (g/mol) | 99.45 |
| Mængde | 500 ml |
| Vis mere |