Få mere at vide
Thermo Scientific™ Staphylococcus aureus V-8 protease
Artikelnummer. 11886724 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11886724 5 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 11886724 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20195
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Spalt specifikt kun ved glutaminsyrerester eller spalt ved både glutaminsyre og asparaginsyrerester med vores immobiliserede Staphylococcus aureus V-8 proteasekit.
Thermo Scientific™ Pierce V-8 Protease Kit indeholder Staphylococcus aureus V-8 protease immobiliseret på harpiks og tre fordøjelsesbuffere til specifik spaltning ved glutaminsyrerester eller spaltning ved glutaminsyre og asparaginsyrerester.
Har to pH-optima, den ene ved pH 4,0 og den anden ved pH 7,8 og er specifik for spaltning ved carboxyterminalen af glutaminsyre- og asparaginsyrerester. Proteasen er yderligere specifik for kun glutaminfordøjelse i buffere, som ikke indeholder fosfat ved hverken pH-optimum. Fosfatbuffere ved pH 7,8 vil lette fordøjelsen ved både glutaminsyre og asparaginsyrerester.
Højdepunkter:
  • Specificitet for glutaminsyre opnås i ammoniumbicarbonat, pH 7,8 eller ammoniumacetat, pH 4
  • Enzym er aktivt i nærvær af mange denaturerende midler såsom SDS, urinstof og guanidin ·HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pierce Staphylococcus aureus V-8 Protease
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 2 to 8°C.
Form Solid
Mængde 5 mg
Produkttype Protease