Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce N-ethylmaleimid (NEM) er en lille forbindelse, der danner stabile, kovalente thioetherbindinger med sulfhydryler (f.eks. reducerede cysteiner), hvilket gør det muligt for dem at blive permanent blokeret for at forhindre dannelse af disulfidbindinger.
Højdepunkter:
- Danner kovalente bindinger med sulfhydrylgrupper ved pH 6,5-7,5
- Reaktionen kan overvåges ved at måle faldet i absorbans ved 300 nm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved -20 °C. |
| Etiket eller farvestof | Ikke-reaktiv gruppe |
| Etikettype | Blokering af grupper |
| Produktlinje | Pierce |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Afstandsstykke | Medium (10 til 30 Å) |
| Form | Fast stof |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighed | Vand |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N-Ethylmaleimide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: N-ethylmaleimide