missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Perazine Sulphoxide, Mikromol™
Beskrivelse
Perazine Sulphoxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Perazine Sulphoxide |
| CAS | 20627-44-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Perazine Sulphoxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H25 N3 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Perazine Sulphoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N3OS/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)25(24)20-10-5-3-8-18(20)23/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3 |
| SMIL | CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccccc24)CC1 |
| IUPAC navn | 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine 5-oxide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?