Få mere at vide
Perazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458076
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458076 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458076 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0157.0101
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Perazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perazine Sulphoxide
CAS 20627-44-5
Analyt- eller komponentnavne Perazine Sulphoxide
Forsendelsestilstand Ice Pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H25 N3 O S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Perazine Sulphoxide
InChI formel InChI=1 S/C20H25N3OS/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)25(24)20-10-5-3-8-18(20)23/h2-5,7-10 H,6,11-16H2,1H3
SMIL CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccccc24)CC1
IUPAC navn 10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine 5-oxide
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 355.5
Mængde 1 ml
Formel vægt 355.1718 g/mol