Få mere at vide
Perazine Dimaleate 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462208
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462208 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462208 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0815.0029
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Perazine Dimaleate
CAS 14516-56-4
Analyt- eller komponentnavne Perazine Dimaleate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H25 N3 S . 2 C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Perazine Dimaleate, 10H-Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, (Z)-2-butenedioate (1:2), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, dimaleate (6CI), Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-, maleate (1:2) (8CI), Perazine dimaleate, Perazine maleate, Pernazinum, Prochlorperazine Maleate Impurity B as Dimaleate, Prochlorperazine Impurity B as Dimaleate
InChI formel InChI=1S/C20H25N3S.2C4H4O4/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)24-20-10-5-3-8-18(20)23;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Løsningstype Single Solution
SMIL CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1.OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine
Opløsningsmiddel eller Matrix Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 571.64
Mængde 1 ml
Formel vægt 571.1988 g/mol