Få mere at vide
Peramivir trihydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100162
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 16459787
Brand: Medchem Express HY17015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Peramivir trihydrate (RWJ-270201 trihydrate;BCX-1812 trihydrate) is a highly potent, selective and orally active influenza virus neuraminidase (NA) inhibitor, with IC50 values ranging from 0.9 to 4.3 nM for nine NA subtypes.
Peramivir trihydrate (RWJ-270201 trihydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Peramivir trihydrate
Fysisk form Powder
CAS 1041434-82-5
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H34N4O7
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym RWJ 270201 trihydrate BCX 1812 trihydrate
Opløselighedsinformation H2O : 5 mg/mL (13.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMIL O[C@H]1[C@]([C@H](C(CC)CC)NC(C)=O)([H])[C@H](NC(N)=N)C[C@@H]1C(O)=O.[H]O.[H]O.[H]O
Molekylvægt (g/mol) 382.45
Formel vægt 382.45
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.