Få mere at vide
Peramivir trihydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Peramivir trihydrate (RWJ-270201 trihydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Peramivir trihydrate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1041434-82-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H34N4O7 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | RWJ 270201 trihydrate BCX 1812 trihydrate |
| Opløselighedsinformation | H2O : 5 mg/mL (13.07 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble) |
| Vis mere |