missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Peramivir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Peramivir |
| CAS | 330600-85-6 |
| Molekylær formel | C15 H28 N4 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cyclopentanecarboxylic acid','3-[(1S)-1-(acetylamino)-2-ethylbutyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxy-','(1S,2S,3R,4R)-, (1S,2S,3R,4R)-3-[(1S)-1-(Acetylamino)-2-ethylbutyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxycyclopentanecarboxylic acid, (1S,2S,3R,4R)-3-((1S)-1-Acetamido-2-ethylbutyl)-4-(diaminomethylideneamino)-2-hydroxycyclopentane-1-carboxylic acid, (1S,2S,3S,4R)-3-((1S)-1-Acetamido-2-ethylbutyl)-4-(diaminomethylideneamino)-2-hydroxycyclopentane-1-carboxylic acid, BCX 1812, Peramivir, RWJ 270201, Rapiacta, Rapivab |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28N4O4/c1-4-8(5-2)12(18-7(3)20)11-10(19-15(16)17)6-9(13(11)21)14(22)23/h8-13,21H,4-6H2,1-3H3,(H,18,20)(H,22,23)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+,12-,13+/m0/s1 |
| SMIL | CCC(CC)[C@H](NC(=O)C)[C@@H]1[C@H](O)[C@H](C[C@H]1NC(=N)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (1S,2S,3R,4R)-3-[(1S)-1-acetamido-2-ethylbutyl]-4-carbamimidamido-2-hydroxycyclopentane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.41 |
| Formel vægt | 328.2111 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?