Få mere at vide
Peracetic Acid Solution, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15605520 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15605520 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15605520 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 433241500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Peracetic acid solution
CAS 79-21-0
Molekylær formel C2H4O3
Lineær formel CH3CO3H
MDL nummer MFCD00002128
Mængde 500 mL
Beilstein 1098464
Synonym peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
InChI nøgle KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)OO
IUPAC navn ethaneperoxoic acid
Molekylvægt (g/mol) 76.051
PubChem CID 6585
Formel vægt 76.05g/mol