Få mere at vide
Peracetic Acid Solution, 0%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15672820 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15672820 500 mL 500ml
15658350 5 mL 5ml
15662820 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15672820 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 269336500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 79-21-0
Molekylær formel C2H4O3
Molekylvægt (g/mol) 76.051
MDL nummer MFCD00002128
InChI nøgle KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym peracetic acid, peroxyacetic acid, estosteril, acetic peroxide, peroxoacetic acid, monoperacetic acid, osbon ac, acetyl hydroperoxide, proxitane 4002, desoxon 1
PubChem CID 6585
IUPAC navn ethaneperoxoic acid
SMIL CC(=O)OO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Peracetic Acid Solution
Tæthed 1.13g/mL at 25°C
Lineær formel CH3CO3H
Mængde 500 mL
Beilstein 1098464
Formel vægt 76.05g/mol
Damptryk 20mmHg (25°C)
Procent renhed 0%