Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Pereddikesyre 50 teststrimmelsæt
Artikelnummer. 11897063 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
100 pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11897063 100 pakke Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11897063 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 91340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 DKK
    270.31 DKK / Pakke med 100
    Spare 56.69 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af pereddikesyre i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Pereddikesyre 50 teststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af pereddikesyre i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Pereddikesyre 50 teststrimmelsæt er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
  • Klar til brug
  • Hurtig: giver pålidelige resultater inden for 30 sekunder
  • Fremragende til kontrol af desinficerede flasker i drikkevareindustrien og dialysemaskiner
  • Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
  • Holdbarhed: 2,5 år, opbevares under 30 °C
Tekniske data
Format Pereddikesyre 50 teststrimmel
Til brug med (applikation) Til hurtig og pålidelig bestemmelse af pereddikesyre i opløsninger
Gradueringer 0 til 50 mg/L
Mængde 100 pakke
Type Semikvantitative teststrimler