Få mere at vide
Fisherbrand™ Ionselektiv elektrode
Artikelnummer. 11719718 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
membran:
Fast stof
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. membran Pakningsstørrelse
11719718 Fast stof Hver
1 options
Artikelnummer. 11719718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4135.00 DKK
    2540.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 1594.44 DKK
    38% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ionselektiv perchloratelektrode med en reproducerbarhed på mere end 2 %.
  • Ionselektiv perkloratelektrode
  • Reproducerbarhed bedre end 2 %
  • Udskiftelig membran
  • S7-kompatibel per-head-forbindelse
  • Alle pH/mV-målere eller ionometre
Tekniske data
Oversigt Ionselektiv elektrode
pH-område 2,5 til 11
membran Fast stof