Få mere at vide
Gibco™ Peptone Preview Pak
Artikelnummer. 16299831
Skift visning
Mængde:
6 x 100 g
Artikelnummer. Mængde
16299831 6 x 100 g
1 options
Artikelnummer. 16299831
Brand: Gibco™ 215379
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Peptone Preview Pak indeholder vores hvede-, bomulds-, soja- og gærpeptoner og giver unikke ernæringsprofiler sammenlignet med andre cellekulturtilskud.
  • Let at teste pakke med peptoner uden animalsk oprindelse
  • Unikke ernæringsprofiler
  • Cellekulturtilskud
  • Peptone Preview Pak indeholder:
    • Wheat 100, —UF et ultrafiltreret supplement og god kilde til glutamin, hvilket gør det ideelt til pattedyrcellekulturapplikationer. Det fordøjes for øget peptidindhold, hvilket resulterer i en lav koncentration af frie aminosyrer og kulhydrater.
    • Bomuld 100, —UF rig på nukleosidindhold og fordøjet for at øge peptidindholdet. Det behandles for at give højere koncentrationer af vitaminer, som kan hjælpe med at opretholde ydeevnen i pattedyrs- og mikrobielle processer.
    • Bomuld 200, —UF ultrafiltreret og rig på nukleosidindhold, behandlet for at øge kulhydratkoncentrationerne, hvilket er vigtigt for nogle cellekulturer og mikrobielle processer
    • Soy —100 en stærkt fordøjet sojaproteinpepton, der har et højt indhold af nukleosider og frie aminosyrer. Det har høje koncentrationer af vitaminer og kulhydrater og anbefales til en lang række processer.
    • Gær 100 —designet til at øge indholdet af vitaminer og andre vigtige ernæringskomponenter, der findes i gær. Det er beregnet til ernæringstilskud til pattedyrs-, mikrobiel- og insektcellekulturer.
For større pakkestørrelser, kontakt Gibco Custom Products Services eller se relaterede/anbefalede produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere.
Mængde 6 x 100 g