Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pepton, fra plante (sojabønne)
Artikelnummer. 15599463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15599463 250 g 250g
15579463 1 kg 1kg
15589463 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15599463 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 458942500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 91079-46-8
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91079-46-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Peptone
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.