Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pepton, fra kød (svinegelatine)
Artikelnummer. 15569463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15569463 250 g 250g
15549463 1 kg 1kg
15559463 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15569463 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 458932500
Request Bulk or Custom Format
Peptone, from meat (pork gelatine), CAS # 91079-38-8, is a nutrient isolated from meat used to promote the in vitro growth of several species including bacteria and fungi. | CAS: 91079-38-8
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
● Pepton, fra kød, er et vækstfremmende næringsstof, der bruges i bakterie- og svampekulturer
Applikationer
● Det er almindeligt anvendt i dyrecellekultur.
● Pepton bruges til dyrkning af organismer i masseskala og i fermenteringsprocesser
● Pepton, fra kød, bruges som et supplement til in vitro-dyrkningsmedier for at hjælpe med at øge celleantal, specifik monoklonal antistofproduktion og opretholde langtidskulturer
● Denne forbindelse er blevet brugt som en komponent i Ax-2 axenisk medium for at inducere reproduktion af Dictyostelium discoideum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91079-38-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Peptone
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.