Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Pepton, fra kød (svinegelatine)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
● Pepton, fra kød, er et vækstfremmende næringsstof, der bruges i bakterie- og svampekulturer
Applikationer
● Det er almindeligt anvendt i dyrecellekultur.
● Pepton bruges til dyrkning af organismer i masseskala og i fermenteringsprocesser
● Pepton, fra kød, bruges som et supplement til in vitro-dyrkningsmedier for at hjælpe med at øge celleantal, specifik monoklonal antistofproduktion og opretholde langtidskulturer
● Denne forbindelse er blevet brugt som en komponent i Ax-2 axenisk medium for at inducere reproduktion af Dictyostelium discoideum
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Peptone |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Solubility aq. soln.: soluble. |